Documenti fondamentali
GF52623738
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
TA006016, Ta
Scegli un formato
1 EA
CHF 705.00
CHF 705.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 705.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141741
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 705.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
99.9%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
572 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 526-237-38
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. media particelle
1-3 μm (FSSR)
P. ebollizione
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is the morphology of the powder GF52623738? Is it spherical or amorphous?
    1 answer
    1. The product is not spherical and would be considered amorphous.