Documenti fondamentali
GF52352355
Carbon
powder, max. particle size 75 micron, weight 100 g, high purity 99.997%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 006011, Charcoal activated
Scegli un formato
1 EA
CHF 686.00
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 686.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C
Numero CAS:
Peso molecolare:
12.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141908
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 686.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.997%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 523-523-55
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
75 μm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Graphite nanopowder, graphitized, less than 250 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
Sigma-Aldrich
699624
Graphite
Grafite powder, &lt;20&#160;&#956;m, synthetic
Sigma-Aldrich
282863
Grafite