Vai a
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Sinonimo/i:
AB303400
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 515.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
CHF 515.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF80566500GF70812996GF66863357
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 150 × 150 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 300 × 300 mm, white
description
(ABS), sheet, thickness 3 mm, size 600 × 600 mm, white
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-633-57
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
color
white
color
white
color
white
color
white
size
600 × 600 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
size
600 × 600 mm
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)