GF50053092
Chromium
rod, 25mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
Sinonimo/i:
Chromium, CR007920
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.7%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 500-530-92
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 5.0 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)