GF49976487
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
CO820250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 499-764-87
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)