Documenti
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinonimo/i:
NB137600
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 499-367-31
Lunghezza
100 mm
D.E.
10.0 mm
Spessore delle pareti
0.4 mm