Documenti fondamentali
GF49453566
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 100 x 100mm, 0.05mm thickness, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
IN080200
Scegli un formato
1 EA
CHF 860.00
CHF 860.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 860.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 860.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 494-535-66
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)