Documenti fondamentali
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
Sinonimo/i:
SI616300
Scegli un formato
1 EA
CHF 305.00
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 305.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
CHF 305.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.999%
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 477-096-81
Peso
200 g
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)