Documenti fondamentali
GF47012082
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 500 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607950
Scegli un formato
1 EA
CHF 454.00
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 454.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
CHF 454.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-120-82
Lunghezza
500 mm
Diametro
5.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)