GF46810290
Stainless Steel - AISI 431 alloy, Fe82Cr16Ni2
500mm rod, 6.0mm diameter
Sinonimo/i:
FL027910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-102-90
L × diam.
500 mm × 6.0 mm