Documenti
GF46569684
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 100 mm, grade rilsan bmn tld
Sinonimo/i:
AM337930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 465-696-84
Lunghezza
100 mm
Diametro
55 mm