Documenti fondamentali
GF45872499
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.635mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
CU060510
Scegli un formato
1 EA
CHF 396.00
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 396.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 458-724-99
Lungh. × largh. × spess.
0.2 m × 100 mm × 0.635 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)