Documenti fondamentali
GF45802009
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
SI617460
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 458-020-09
Lunghezza
500 mm
D.E.
23.0 mm
Spessore delle pareti
1.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)