Documenti fondamentali
GF45699047
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.5m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
W 040250
Scegli un formato
1 EA
CHF 711.00
CHF 711.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 711.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 711.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 456-990-47
Lungh. × largh. × spess.
5 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)