Documenti fondamentali
GF69744213
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
foil, 0.1m coil, .5mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
W 040250
Scegli un formato
1 EA
CHF 326.00
CHF 326.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 326.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 326.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 697-442-13
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 0.5 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)