Documenti fondamentali
GF45317763
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
100g lump, 5mm max. lump size
Sinonimo/i:
CK226100
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’110.00
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 1’110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 453-177-63
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)