GF43933721
Alumina
sphere, 0.5 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606810
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 439-337-21
Diametro
0.5 mm