GF43031168
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Sinonimo/i:
ME307902
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 430-311-68
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2 mm