Documenti fondamentali
GF23729328
Polyetheretherketone
(PEEK), fiber, tex number 23, L 1 m, filament diameter 0.034mm
Sinonimo/i:
EK305723
Scegli un formato
1 EA
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 205.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 237-293-28
Lunghezza
1 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)