Documenti fondamentali
GF42544694
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
AL646010
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’530.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 425-446-94
Peso
200 g
Dimens. media particelle
1.4 μm (FSSR)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)