Documenti fondamentali
GF42381727
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100g lump, 10mm max. lump size, pellets
Sinonimo/i:
NJ276100
Scegli un formato
1 EA
CHF 601.00
CHF 601.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 601.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 601.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-817-27
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)