Documenti fondamentali
GF42361129
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
HO006100
Scegli un formato
1 EA
CHF 984.00
CHF 984.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 984.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ho
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141606
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 984.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-611-29
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
25 mm
Densità
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ho]
InChI
1S/Ho
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)