GF41127072
Alumina
sphere, 3.0 mm diameter, 100_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
AL606820
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 411-270-72
Diametro
3.0 mm