Key Documents
GF40062675
Polyetherimide
(PEI), film, thickness 0.05 mm, L 2 m, clear amber
Sinonimo/i:
EI311050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 400-626-75
Lunghezza
2 m
Spessore
0.05 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3