Documenti fondamentali
GF39868060
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE810250
Scegli un formato
1 EA
CHF 803.00
CHF 803.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 803.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 803.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 398-680-60
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)