Documenti
GF38825006
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301101
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-250-06
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3