Documenti fondamentali
GF38624058
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 5 m, coil width 490 mm
Sinonimo/i:
ES301035
Scegli un formato
1 EA
CHF 708.00
CHF 708.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 708.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 708.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 386-240-58
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
490 mm
Spessore
0.0035 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)