Documenti fondamentali
GF38221387
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100m wire, 0.30mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE045260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 382-213-87
L × diam.
100 mm × 0.30 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)