Documenti fondamentali
GF37868046
Natural Latex Rubber
(LATEX), tube, outside diameter 9.5mm, L 1 m, wall thickness 1.5 mm
Sinonimo/i:
NL307300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 378-680-46
Lunghezza
1 m
Spessore delle pareti
1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)