Documenti fondamentali
GF37298931
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.11mm wall thickness, 0.28mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE227145
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 372-989-31
L × spess. parete
100 mm × 0.11 mm
D.E. × D.I.
0.5 mm × 0.28 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)