Documenti fondamentali
GF35225715
Polyamide - Nylon 6, 6 - 30% Carbon Fiber Reinforced
(PA 6, 6 - 30% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Sinonimo/i:
AM396310
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-257-15
Peso
200 g
Colore
black
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)