Documenti fondamentali
GF34944532
Polypropylene
(PP), sphere, diam. 3.18 mm, weight 50 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinonimo/i:
PP306820
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-445-32
Diametro
3.18 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)