Documenti fondamentali
GF33922605
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
ME311050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 339-226-05
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)