Documenti fondamentali
GF33499132
Chromium
foil, thickness 1.0 mm, size 12.5 × 12.5 mm, purity 99.99%
Sinonimo/i:
CR000220
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cr
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141709
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-991-32
Resistività
12.7 μΩ-cm, 20°C
Misura
12.5 × 12.5 mm
Spessore
1.0 mm
P. ebollizione
2672 °C (lit.)
Punto di fusione
1857 °C (lit.)
Densità
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cr]
InChI
1S/Cr
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)