Documenti
GF33452973
Zinc
foil, thickness 0.5 mm, size 600 × 1130 mm, purity 99.7%
Sinonimo/i:
ZN000311
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.7%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-529-73
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Misura
600 × 1130 mm
Spessore
0.5 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3