Documenti
GF31034135
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 2 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PD006015
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 310-341-35
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Peso
2 g
Dimens. max. particelle
10 μm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N