Documenti fondamentali
GF05003693
Palladium
powder, max. particle size 10 micron, weight 1 g, purity 99.95%
Sinonimo/i:
PD006015
Scegli un formato
1 EA
CHF 564.00
CHF 564.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 564.00
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 564.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.95%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 050-036-93
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Peso
1 g
Dimens. max. particelle
10 μm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)