Documenti fondamentali
GF30294446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m
Sinonimo/i:
PC115140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 302-944-46
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)