Documenti fondamentali
GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AL605725
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 301-357-98
Lunghezza
20 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)