Documenti
GF29980334
Polyethylene - High Density
(HDPE), tube, outside diameter 63mm, L 200 mm, wall thickness 3 mm
Sinonimo/i:
ET327630
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 299-803-34
Lunghezza
200 mm
Spessore delle pareti
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3