GF29693953
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AL606300
Saggio
99.99%
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 296-939-53
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
2 mm