GF29576010
Nickel
rod, 100mm, diameter 16mm, 99.99+%
Sinonimo/i:
Nickel, NI007968
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 295-760-10
Resistività
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 16 mm
P. eboll.
2732 °C (lit.)
Punto di fusione
1453 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ni]
InChI
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1