Documenti fondamentali
GF29321030
Silicon
sphere, 0.48 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
SI006805
Scegli un formato
1 EA
CHF 312.00
CHF 312.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 312.00
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 312.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 293-210-30
Diametro
0.48 mm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)