Documenti fondamentali
GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
AG065160
Scegli un formato
1 EA
CHF 276.00
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 276.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 276.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 138-889-96
Lunghezza
2 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)