Documenti fondamentali
GF29316292
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301400
Scegli un formato
1 EA
CHF 712.00
CHF 712.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 712.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 712.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 293-162-92
Lunghezza
1 m
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Could you please provide me with a coil width of polyimide films (GF29316292-1EA and GF49822959-1EA)?
    1 answer
    1. The coil width for this product is 610mm.