Documenti fondamentali
GF27313679
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
Sinonimo/i:
NE296010
Scegli un formato
1 EA
CHF 979.00
CHF 979.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 979.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 979.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 273-136-79
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)