GF26710680
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH005105
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.90%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 267-106-80
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 0.12 mm
P. eboll.
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N