Documenti fondamentali
GF11597913
Lithium
foil, thickness 0.6 mm, size 25 × 300 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
LI000260
Scegli un formato
1 EA
CHF 772.00
CHF 772.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 772.00
About This Item
Formula condensata:
Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
6.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141803
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 772.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 115-979-13
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 300 mm
Spessore
0.6 mm
P. ebollizione
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2