Documenti
GF26629869
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
SI617260
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 266-298-69
Lunghezza
100 mm
D.E.
12.0 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm