Documenti fondamentali
GF26594994
Roses metal alloy, Bi50Pb28Sn22
1000g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI036100
Scegli un formato
1 EA
CHF 644.00
CHF 644.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 644.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 644.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 265-949-94
Peso
1000 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)